Learn More
Koflo Unmontierte In-Line-Mischer aus Polyacetal
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
Marke: Koflo 04667-18
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- They work well with flexible tubing.
Spezifikation
0.5 in. | |
10 in. | |
Nicht montierte Inline-Mischer |
13 mm | |
254 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koflo Unmontierte In-Line-Mischer aus Polyacetal > Länge:254mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur