Learn More
Koflo Koflo Rohrmischer aus Edelstahl 316
Use Tube Mixer to mix fluids as you pump them through a pipe line.
228.00 CHF - 296.00 CHF
Spezifikation
Material | Stainless Steel (316) |
---|---|
Typ | Röhrchenmischer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen von hochviskosen Flüssigkeiten |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11774119
|
Koflo
04669-56 |
178 mm |
228.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11764119
|
Koflo
04669-54 |
190 mm |
241.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11794119
|
Koflo
0466960 |
292 mm |
296.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11730029
|
Koflo
04669-68 |
302 mm |
281.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Able to mix light viscosity to high viscosity components.
- Accept standard tube fittings.
- These mixers consist of a series of fixed right- and left-hand elements.
- Tube and mixing elements are made of 316 stainless steel—ideal for mixing high-viscosity fluids such as epoxies.
- Mixers have plain ends and accept standard tube fittings.
Spezifikation
Stainless Steel (316) | |
Röhrchenmischer | |
Mischen von hochviskosen Flüssigkeiten |