Learn More
Gibco™ KnockOut™ Serum Replacement - Multi-Species
GREENER_CHOICE
Eine definierte, FBS-freie Medienergänzung, die das Wachstum von pluripotenten Stammzellen (PSCs) unterstützt, die auf Fibroblast-Fütterzellen kultiviert werden
Marke:  Gibco™ A3181502
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15621882
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
EU-Zulassung
Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen.
500 mL
cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485
Ja
Trockeneis
serumfrei
Serum Replacement – Multi-Species
Steril
Nachhaltige Verpackung
KnockOut™
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ KnockOut™ Serum Replacement - Multi-Species > 500 ml