Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Prozesswischtücher
Dieses blaue Wischtuch ist in tragbaren BRAG™
Marke:  Kimberly-Clark™ 7643
220.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10748444
  • 520.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mehrweg-Wischtücher, perfekt geeignet für die Reinigung mit Chemikalien und Lösemitteln
  • Verpackt in tragbaren BRAG™
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Prozesswischtuch
38  cm
34 cm
Weiß
Zur Mehrfachverwendung bei Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln, ohne Fusseln zu hinterlassen
Unsteril
15 in.
13.6 in.
Polypropylen
38 x 34 cm
1-lagig
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Prozesswischtücher > Stärke: 1-lagig; weiß; Abmessungen: 38 L x 24 cm B