Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Labortücher
Diese Tücher eignen sich zum trockenen Abwischen von komplexen Geräten und Oberflächen. Kimberly-Clark Professional™ KIMTECH PURE™ Wischtücher eignen sich optimal für die Branchen Pharmazie, High-Tech-Biotechnologie, Medizintechnik und Nahrungsmittelverarbeitung.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7624
169.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11872150
  • 333.00 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
In einem spritzwasserfesten, wasserabweisenden Polybeutel zum sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Tücher in Ihrem Arbeitsbereich. Geeignet für Reinräume der ISO Klassen 4 und höher.
  • Weiß
  • 1-lagig
  • Quadratgefaltet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Wipe
38.5 cm
35,1 cm
Weiß
Quarter Fold
1-lagig
14.96 in.
14.96 in
Synthetische Fasern
38.5 x 35.1 cm
Trockenwischen von kritischen Geräten und Oberflächen in der Pharmaindustrie, High-Tech-Biotechnologie, Medizintechnik und Lebensmittelverarbeitung
Unsteril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Labortücher > Stärke: 1-lagig; Weiß; Abmessungen: 38,5 l x 35,1 CMW