Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Pure™
Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 4 und höher. Perfekt für die Trockenreinigung kritischer Geräte und Oberflächen in Pharmazie, Biotechnologie, Medizingeräteherstellung und Lebensmittelverarbeitung. 34 cm (B), kombinierbar mit 6146, 6154 und 6155.
Marke:  Kimberly-Clark™ 7623
129.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10223723
  • 279.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Perfekt für die Trockenreinigung kritischer Geräte und Oberflächen in Pharmazie, Biotechnologie, Medizingeräteherstellung und Lebensmittelverarbeitung
  • Geeignet für Reinräume der ISO-Klasse 4 und höher
  • Mit den Bodenständer- oder Wandmontage-Wischtuchspendern 6146, 6154 und 6155 kompatibel
  • Fusselarm, hohe Absorptionsfähigkeit für empfindliche Anwendungen und Oberflächen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cleanroom Wipe
380 mm
340 mm
ISO 140001, ISO 9001
380 x 340 mm
Zum trockenen Abwischen von komplexen Geräten und Oberflächen
600 Blatt/Packung
Large
15 in.
13.77 in
Papier
Weiß
Rolle
Kann mit einer Reihe von mobilen oder montierten Spendersystemen verwendet werden, um den Verbrauch zu kontrollieren und Verschwendung zu reduzieren.
1-lagig
Unsteril
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Pure™ > Größe (L x B): 380 x 340 mm