Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Marke:  Fisher BioReagents BP1335-4
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10775494
  • 118.00 CHF / 4 Liter
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Tris-Acetate-EDTA
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
4 L
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Poly-Würfel
TAE
Tris (<5,0 %), Essigsäure (1,0 %) und EDTA (<1 %).
10X Solution
Flüssigkeit
DNase-frei
DNase-, RNase- and Protease-Free
Protease free
Elektrophorese
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents > Poly CUBE; 4 l