Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Prozesswischtücher
Dieses blaue Wischtuch ist in tragbaren BRAG™
199.00 CHF - 520.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Prozesswischtuch |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Mehrfachverwendung bei Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln, ohne Fusseln zu hinterlassen |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Lage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Lage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10748444
|
Kimberly-Clark™
7643 |
Weiß | 38 x 34 cm | 1-lagig |
520.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10531163
|
Kimberly-Clark™
7644 |
Blau | 30.7 x 42.6 cm | 2-lagig |
199.00 CHF
160 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mehrweg-Wischtücher, perfekt geeignet für die Reinigung mit Chemikalien und Lösemitteln
- Verpackt in tragbaren BRAG™
Spezifikation
Prozesswischtuch | |
Polypropylen | |
Zur Mehrfachverwendung bei Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln, ohne Fusseln zu hinterlassen | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kimtech Prozesswischtücher