Learn More
Fisherbrand™ Feuchte Wischtücher
Die Vliesstofftücher sind trocken oder befeuchtet mit 100 % reinem, deionisiertem Wasser oder einer Mischung aus reinem 70 % Isopropylalkohol in Reagenzqualität und 30 % deionisiertem Wasser erhältlich
Marke:  Fisherbrand™ 90023-30
23.19 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744346
  • 28.40 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisherbrand&Trade; Clean-Wipes™ eignen sich optimal für die Reinigung oder das Abwischen optischer Teile, von Glaswaren, Elektroden, Küvetten und Mikroskopen.
  • Weiches und fusselfreies Mischgewebe aus Cellulose und Polyester, verkratzt keine Oberflächen und zerfällt auch nicht wie Papiertücher
  • Der wiederverschließbare Behälter, aus dem die Wischtücher einzeln entnommen werden können, schützt vor Staub und Schmutz
Bestellinformation
100 Wischtücher pro Polyethylen-Kanister
Spezifikation
Spezifikation
Clean-Wipes™ Wischtücher, trocken
22,8 cm
15,2 cm
9 x 6 in. (22,8 x 15,2 cm)
Für Wischarbeiten wie die Reinigung optischer Instrumente, von Glaswaren, Elektroden, Küvetten und Mikroskopen
Unsteril
9 in.
6 in.
Polyester-Zellulose
Zum Reinigen oder Abwischen optischer Instrumente, von Glaswaren, Elektroden, Küvetten und Mikroskopen.
Trocken
Name des Produkts
Fisherbrand™ Feuchte Wischtücher > Trocken