Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE
Fabriqué en verre borosilicaté
303.00 CHF - 805.00 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Säulenkapazität | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Säulenkapazität | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11887453
|
DWK Life Sciences
420530-0221 |
200 mm | 15 mm | 30 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
335.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13406349
|
DWK Life Sciences
420530-0213 |
250 mm | 11 mm | 20 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
303.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11857453
|
DWK Life Sciences
420530-0211 |
150 mm | 11 mm | 10 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
342.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11897453
|
DWK Life Sciences
420530-0222 |
250 mm | 15 mm | 40 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
342.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11807463
|
DWK Life Sciences
420530-0225 |
500 mm | 15 mm | 80 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11807473
|
DWK Life Sciences
420530-0234 |
500 mm | 19 mm | 140 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
410.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11817473
|
DWK Life Sciences
420530-0241 |
300 mm | 22 mm | 110 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
392.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13426349
|
DWK Life Sciences
420530-0244 |
500 mm | 22 mm | 190 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
435.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11897463
|
DWK Life Sciences
420530-0232 |
300 mm | 19 mm | 80 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
368.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11837473
|
DWK Life Sciences
420530-0252 |
400 mm | 30 mm | 250 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
444.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11827473
|
DWK Life Sciences
420530-0242 |
350 mm | 22 mm | 130 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
402.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11847473
|
DWK Life Sciences
420530-0253 |
500 mm | 30 mm | 300 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
475.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13446339
|
DWK Life Sciences
420540-0213 |
300 mm | 11 mm | 20 ml | Scheibe mit Fritten und Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung aus PTFE |
396.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13456339
|
DWK Life Sciences
420540-0224 |
400 mm | 19 mm | 110 ml | Scheibe mit Fritten und Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung aus PTFE |
417.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11817483
|
DWK Life Sciences
420530-0415 |
700 mm | 49 mm | 1300 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
805.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13436349
|
DWK Life Sciences
420530-0273 |
500 mm | 41 mm | 650 ml | PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung |
539.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13466339
|
DWK Life Sciences
420540-0233 |
300 mm | 22 mm | 110 ml | Scheibe mit Fritten und Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung aus PTFE |
435.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13476339
|
DWK Life Sciences
420540-0234 |
400 mm | 22 mm | 150 ml | Scheibe mit Fritten und Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung aus PTFE |
439.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11847423
|
DWK Life Sciences
420540-0243 |
300 mm | 25 mm | 140 ml | Scheibe mit Fritten und Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung aus PTFE |
702.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13486339
|
DWK Life Sciences
420540-0245 |
500 mm | 25 mm | 240 ml | Scheibe mit Fritten und Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung aus PTFE |
610.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Mit PTFE-Hahnstopfen
- Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung
- Verwendung von Glaswolle zur Abstützung der Packung in Säulen ohne Frittenscheibe
- PTFE-Stopfen zur Kontrolle der Durchflussrate
- Verpackung nicht inbegriffen
Spezifikation
Glas |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE