Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE
Fabriqué en verre borosilicaté
Marke:  DWK Life Sciences 420540-0234
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13476339
  • 439.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit PTFE-Hahnstopfen
  • Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung
  • Verwendung von Glaswolle zur Abstützung der Packung in Säulen ohne Frittenscheibe
  • PTFE-Stopfen zur Kontrolle der Durchflussrate
  • Verpackung nicht inbegriffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22 mm
40 bis 60 μm
400 mm
Scheibe mit Fritten und Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung aus PTFE
Gravity Chromatographiesäule
150 ml
Glas
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE > Außendurchmesser x Länge: 22 x 400 mm, Volumen: 150 ml