Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE
Fabriqué en verre borosilicaté
Marke:  DWK Life Sciences 420530-0211
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11857453
  • 342.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-10-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit PTFE-Hahnstopfen
  • Eingedichtete, grobe Porosität (40 bis 60 μm), Frittenscheibe zur Abstützung der Packung
  • Verwendung von Glaswolle zur Abstützung der Packung in Säulen ohne Frittenscheibe
  • PTFE-Stopfen zur Kontrolle der Durchflussrate
  • Verpackung nicht inbegriffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analytische Trennung
11 mm
10 ml
Glas
PTFE-Stopfen für Absperrhahn mit 2 mm-Bohrung
1/Packung
Allgemeine Chromatographiesäule
150 mm
Glaswolle
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Säulen mit Stopfen aus PTFE > Außendurchmesser x Länge: 11 x 150 mm, Volumen: 10 ml