Learn More
Abnova™ KIAA0701 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00023074-P01.25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16126922
  • 561.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH14891
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
82.94
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
MAGIIKKQILKHLSRFTKNLSPDKINLSTLKGEGELKNLELDEEVLQNMLDLPTWLAINKVFCNKASIRIPWTKLKTHPICLSLDKVIMEMSTCEEPRSPNGPSPIATASGQSEYGFAEKVVEGISVSVNSIVIRIGAKAFNASFELSQLRIYSVNAHWEHGDLRFTRIQDPQRGEVLTFKEINWQMIRIEADATQSSHLEIMCAPVRLITNQSKIRVTLKRRLKDCNVIATKLVLILDDLLWVLTDSQLKAMVQYAKSLSEAIEKSTEQRKSMAPEPTQSSIVVASAQQVKTTQTSNAPDVNDAIVKLFNDFDVKETSHHLVISHLDLHICDDIHAKEKESNRRITGGAMQLSFTQLTIDYYPYHKAGDSCNHWMYFSDATKTKNGWANELLHEFECNVEMLKQAVKDHNVGSPPKSPTHASPQHTQTEKDYPLKGTCRTPSVLSQQSKAKLMSSSVVVRLADFNIYQVSTAEQCRSSPKSMICCNKKSLYLPQEMSAVYIEFTEYYYPDGKDFPTAFLSR
KIAA0701
UHRF1BP1L
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23074
KIAA0701 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
UHRF1BP1L
Human
Recombinant
Solution
Name des Produkts
Abnova™ KIAA0701 Recombinant Protein > 25μg