Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA Assay-Kits und dsDNA-Reagenzien
Mit dem Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay-Kit und PicoGreen dsDNA Reagenz können Sie dsDNA selektiv aus einer Vielzahl von Quellen und sogar in Gegenwart von ssDNA, RNA und freien Nukleotiden erkennen.
Marke:  Invitrogen™ P11495
1126.32 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11559196
  • 1558.00 CHF / 1000 Mikroliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit den Quant-iT Picogreen dsDNA-Assay-Kits und dsDNA-Reagenzien erzielen Sie präzise und präzise dsDNA-Konzentrationsmessungen über einen breiten dynamischen Bereich. Picogreen Assays sind mit den meisten Mikrotiterplatten-Lesegeräten und Fluorometern kompatibel.
Mit dem PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsassay und dem Reagenz können Sie bereits eine geringe Menge von 0,25 pg/ul dsDNA erkennen, selbst wenn ssDNA, RNA und freie Nukleotide vorhanden sind. Der Assay ist über drei Größenordnungen linear und weist nur eine geringe Sequenzabhängigkeit auf, so dass sich DNA aus vielen Quellen, einschließlich genomischer DNA, viraler DNA, Miniprep-DNA oder PCR-Amplifikationsprodukten, genau messen lassen.
PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsreagenzien sind
• Deutlich empfindlicher als UV-Absorptionsmessungen, was wertvolle Probenmengen spart
• Spezifisch für dsDNA bei Vorhandensein von RNA
• Anwenderfreundlich: Einfach die Farbstoff-Arbeitslösung zur Probe geben, fünf Minuten lang inkubieren und ablesen
• Geeignet für die Verwendung in 96- und 384-Well-Plattenformaten
• Kompatibel mit den meisten fluoreszenzbasierten Mikroplatten-Lesegeräten und -Fluorometern
• Picogreen-nahe Fluoreszenz-Absorptions-/Emissionsmaxima bei 502/523 nm, gebunden an dsDNA
Anwendungen
Das PicoGreen dsDNA-Quantifizierungsreagenz und die Kits eignen sich ideal für PCR-basierte Assays, Microarray-Proben, DNA-Schädigungstests, Enzymaktivitätstests, Quantifizierung genomischer DNA, Messung von dsDNA in komplexen Mischungen und Quantifizierung viraler DNA.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluoreszenz
Mikrotiterplatten-Lesegerät
10 x 100 µl-Röhrchen
PICOGREEN, Quant-iT
10 x 100 μL
500/525
200 Assays (2 ml Assayvolumen)
50 pg bis 2 µg
Quant-iT PicoGreen dsDNA-Reagenz
Raumtemperatur
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2994081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberP11495
Chargennummer2615831 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2023 Catalog NumberP11495
Chargennummer2480145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2022 Catalog NumberP11495
Chargennummer2406482 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2021 Catalog NumberP11495
Chargennummer2272658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2021 Catalog NumberP11495
Name des Produkts
Invitrogen™ Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA Assay-Kits und dsDNA-Reagenzien > 10 x 100 μl