Learn More
ABEBA™ X-Light Weiße Arbeitsclogs OB
ABEBAtrade; X-Light Weiße Arbeitsclogs OB mit Silberionen-Einlegesohle zur Geruchsverringerung, austauschbarer Active Comfort-Einlegesohle und festem Fersenriemen.
Marke: ABEBA™ 7131130/41
Beschreibung
ulliLeicht, bequem, hygienisch/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-ableitend gemäß EN 61340, Klimaklasse 1/liliRutschfeste Mono-PU-Außensohle, SRC/liliGlattleder/liliSilberionen-Einlegesohle/liliFester Fersenriemen/liliAustauschbare Active Comfort-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC, ESD | |
Atmungsaktives Futter mit Silberionen | |
41 | |
Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
Weiß | |
Leder | |
Rutschfest und abriebfest, stoßdämpfend, ESD-ableitend | |
Clogs | |
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |