Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
3.40 CHF - 33.05 CHF
Spezifikation
Menge | 1 Sign |
---|---|
Montageart | Surface Mount |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
Form | Rund |
Sprachen | Universal |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17861775
|
Brady™
311364 |
5 x 5 cm | Polyester |
5.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17871775
|
Brady™
311365 |
10 x 10 cm | Polyester |
3.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17841695
|
Brady™
311369 |
10 x 10 cm | Polypropylene |
7.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17881775
|
Brady™
311366 |
15 x 15 cm | Polyester |
3.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17861745
|
Brady™
311370 |
15 x 15 cm | Polypropylene |
9.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17821725
|
Brady™
311367 |
20 x 20 cm | Polyester |
4.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17861785
|
Brady™
311371 |
20 x 20 cm | Polypropylene |
13.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17891695
|
Brady™
311368 |
31.5 x 31.5 cm | Polyester |
7.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17851745
|
Brady™
311372 |
31.5 x 31.5 cm | Polypropylene |
33.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
Universal | |
Safety Sign |
Surface Mount | |
Rund | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |