Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke:  Brady™ 311368
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17891695
  • 7.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Spezifikation
M/M059/NT/PE-DIA315-1
Polyester
12.4 in. Dia.
315 mm
Facility Identification, Safety Identification
-40°C to +110°C
-40°F to +230°F
31.5 x 31.5 cm
Safety Sign
Glanz
1 Sign
Permanent
Surface Mount
0.099 mm
Rund
Universal
Wear Laboratory Coat
White on Blue
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen > ISO Safety Sign Wear Laboratory Coat; Dimensions (L x W): 31.5 x 31.5 cm; Languages: Universal; Material: Polyester; Shape: Round