Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke:  Brady™ 311364
4.66 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17861775
  • 4.90 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
Spezifikation
M/M059/NT/PE-DIA50-2
Polyester
1.97 in. Dia.
50 mm
Facility Identification, Safety Identification
-40°C to +110°C
-40°F to +230°F
5 x 5 cm
Safety Sign
Glanz
1 Sign
Permanent
Surface Mount
0.099 mm
Rund
Universal
Wear Laboratory Coat
White on Blue
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.
    Aktionscode: 24259
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen > ISO Safety Sign Wear Laboratory Coat; Dimensions (L x W): 5 x 5 cm; Languages: Universal; Material: Polyester; Shape: Round