Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke: Brady™ 311370
8.55 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
M/M059/NT/PP-DIA150-1 | |
1 Sign | |
150 mm | |
Facility Identification, Safety Identification | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
15 x 15 cm | |
Safety Sign |
Polypropylene | |
5.91 in. Dia. | |
Surface Mount | |
1.55 mm | |
Rund | |
Universal | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen > ISO Safety Sign Wear Laboratory Coat; Dimensions (L x W): 15 x 15 cm; Languages: Universal; Material: Polypropylene; Shape: Round
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur