Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Laborkittel tragen
Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Marke: Brady™ 311369
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weist darauf hin, dass ein Laborkittel getragen werden muss
Spezifikation
M/M059/NT/PP-DIA100-1 | |
1 Sign | |
100 mm | |
Facility Identification, Safety Identification | |
-40°C to +120°C | |
-40°F to +248°F | |
10 x 10 cm | |
Safety Sign |
Polypropylene | |
3.94 in. Dia. | |
Surface Mount | |
1.55 mm | |
Rund | |
Universal | |
Wear Laboratory Coat | |
White on Blue |