Learn More
Fisherbrand™ Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape
This irradiated, polyethylene cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, is ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas.
Marke: Fisherbrand™ EGPFP-34WHIRM
Beschreibung
Das Fisherbrand bestrahlte Reinraumband aus Polyethylen ist ein hervorragendes Universalband für die Medienvorbereitung, die Stapelverarbeitung, die Farbcodierung, die Verpackung und andere Anwendungen im Labor und in sterilen Verarbeitungsbereichen.
- Bestrahltes, druckempfindliches Polyethylenband
- Ideal zum Versiegeln, Farbcodieren und Markieren in aseptischen Bereichen
- Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
- Im Reinraum verarbeitet und auf einem 3-Zoll-Kunststoffkern gewickelt
- Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
- Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
- In verschiedenen Breiten erhältlich
- Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Steril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) | |
33 m | |
19,05 mm |
Acryl | |
Polyethylen | |
Abdichtung, Markierung und Farbcodierung von Platten in aseptischen Umgebungen | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
0,75 in. |