Learn More
MP Biomedicals™ Agarose, Standard
Agarose, Standard, molekularbiologischer Gütegrad, weißes Pulver
Marke:  MP Biomedicals™ 11AGAH0250
348.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11496950
  • 412.00 CHF / 250 Gramm
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Standard-Agarose für die analytische Elektrophorese
  • Niedrige EEO für vollständige Auflösung von Banden > 500 bp
  • Hochrein, strenge Qualitätsprüfverfahren
  • Getestet für den Transfer auf Membranen
  • QA-AgaroseTM Standard ist eine Agarose mit Standard-Geliertemperatur und sehr niedrigen EEO-Werten (Elektroendosmose), die eine vollständige Auflösung
  • von Banden größer als 500 bp bietet.
  • Diese Agarose wird zur Analyse empfohlen, wenn eine scharfe Auflösung von Banden > 500 bp erforderlich ist.
  • Das Produkt wird auf Chargenbasis qualitätsgeprüft, um sicherzustellen, dass keine DNasen, RNasen und Inhibitoren von Restriktionsenzymen vorhanden sind.
  • Jede Agarose-Charge muss einen DNA-Transfertest bestehen, wobei der vollständige DNA-Transfer vom Gel auf die Membran durch ein Vakuumtransferverfahren für 1 Stunde erfolgen muss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9012-36-6
Weiß
Pulver
89 °C (1.5 % Gel)
15 bis 30 °C
Standard-Agarose ist ein gereinigtes Lineargalaktan-Hydrokolloid, das aus Agar oder Agar-tragenden Meeresalgen isoliert wird und durch den Elektroendosmose-(EEO)-Wert von 0.12 einem wesentlichen Bestandteil chemischer Trennungsverfahren ist.
Agarose
Elektrophorese; Trennung von DNA/RNA-Fragmenten von 400 bis 8000 bp
250 g
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Agarose, Standard > 250 g