Learn More
Fisherbrand™ Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape
This irradiated, polyethylene cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, is ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas.
210.00 CHF - 718.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Material | Polyethylen |
Sterilität | Steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abdichtung, Markierung und Farbcodierung von Platten in aseptischen Umgebungen |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16215162
|
Fisherbrand™
EGPFP-34WHIRM |
Weiß | 0,75 in. | N/A | ||||||
16285152
|
Fisherbrand™
EGPFP-1WHIR |
Weiß | 1 in. |
718.00 CHF
36 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16295152
|
Fisherbrand™
EGPFP-2WHIR |
Weiß | 2 in. | N/A | ||||||
16205162
|
Fisherbrand™
EGPFP-34TRIRM |
Transparent | 0,75 in. |
214.20 CHF
16 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16275152
|
Fisherbrand™
EGPFP-1TRIR |
Transparent | 1 in. | N/A | ||||||
Beschreibung
The Fisherbrand Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape is an excellent general purpose tape for media preparation, batching, color coding, packaging, and other applications within the lab and sterile processing areas.
- Irradiated, pressure-sensitive polyethylene tape
- Ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas
- Excellent for clean construction areas
- Cleanroom processed and wound on a 3-inch plastic core
- Supplied with full certification of irradiation and lot traceability
- Individually double bagged
- Available in a range of widths
- Roll length: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Polyethylen | |
Abdichtung, Markierung und Farbcodierung von Platten in aseptischen Umgebungen | |
16 °C bis 27 °C | |
33 m |
Acryl | |
Steril | |
60 °F bis 80 °F | |
36 yd. (2,01 m) |