Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Glucopyranoside (FDGlu)
Zellen-permeabel
Marke:  Invitrogen™ F2881
395.20 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11514816
  • 542.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fluoreszein di-β-D-Glucopyranosid ist eines der empfindlichsten Substrate für Glucosidasen. Das nicht fluoreszierende Substrat wird sequentiell durch β-Glucosidase hydrolysiert, zunächst zu Fluoreszein-Mono-Glucosid und dann zu hoch fluoreszierendem Fluoreszein. Auf die enzymvermittelte Hydrolyse von Fluoreszein di-β-D-Glucopyranosid kann die Erhöhung der Absorption oder Fluoreszenz folgen. Empfindliches Substrat für Glucosidasen.
Zellanalyse, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Durchflusszytometrie, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Membrangängig
Fluoreszent
Beta-Galactosidase-Substrat
490⁄514
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
5 mg
Chemisches Substrat
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2984202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog NumberF2881
Chargennummer2984202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2024 Catalog NumberF2881
Chargennummer2541670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2023 Catalog NumberF2881
Chargennummer2403746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2021 Catalog NumberF2881
Chargennummer2342909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2021 Catalog NumberF2881
Name des Produkts
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Glucopyranoside (FDGlu) > 5 mg