Learn More
Fisherbrand™ Irradiated Polyethylene Cleanroom Tape
This irradiated, polyethylene cleanroom tape, with low particulate and bio-burden counts, is ideal for sealing, color coding and marking in aseptic areas.
Marke: Fisherbrand™ EGPFP-1WHIR
Beschreibung
Das Fisherbrand bestrahlte Reinraumband aus Polyethylen ist ein hervorragendes Universalband für die Medienvorbereitung, die Stapelverarbeitung, die Farbcodierung, die Verpackung und andere Anwendungen im Labor und in sterilen Verarbeitungsbereichen.
- Bestrahltes, druckempfindliches Polyethylenband
- Ideal zum Versiegeln, Farbcodieren und Markieren in aseptischen Bereichen
- Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
- Im Reinraum verarbeitet und auf einem 3-Zoll-Kunststoffkern gewickelt
- Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
- Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
- In verschiedenen Breiten erhältlich
- Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Steril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 25,4 mm (36 yd x 1 in.) | |
33 m | |
25,4 mm |
Acryl | |
Polyethylen | |
Abdichtung, Markierung und Farbcodierung von Platten in aseptischen Umgebungen | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. (2,01 m) | |
1 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
043049-000 | Qualitätsbescheinigung | 02/05/2024 | EGPFP-1WHIR |