Learn More
Invitrogen™ Hefedeletionsmatteα, komplettes Set
Die Bibliothek für die Hefedeletion entstand durch eine Zusammenarbeit von acht nordamerikanischen und acht europäischen Labors, die das Projekt Saccharomyces Genome Deletion ins Leben gerufen haben
Marke: Invitrogen™ 95401.H3
Beschreibung
Jeder Hefe-Deletionsklon wird als Stichkultur in Hefepepton-Dextrose-Agar (YPD) geliefert, der Geneticin™ (G418) enthält.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Matte für die Hefe-Deletion | |
Stabkultur in Hefe-Pepton-Dextrose (YPD)-Agar, das Geneticin™ enthält (G418) | |
53 Platten |
Die Bibliothek für die Hefedeletion entstand durch eine Zusammenarbeit von acht nordamerikanischen und acht europäischen Laboren, die das Projekt „Saccharomyces Genome Deletion“ ins Leben gerufen haben | |
Komplett-Set |