Learn More
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas
Aus Borosilikatglas. Die Fisherbrand™ konischen Weithals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind graduiert und in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ SPFS66650-50
48.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24164" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15489103
  • 77.85 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilikatglas
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
34 mm
Borosilikatglas
Ja
50 ml
85 mm
51 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Konische Weithals-Erlenmeyerkolben, Borosilikatglas > Kapazität: 50 ml