Learn More
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Die kurzen Flachbodenfläschchen sind ideal für die Lagerung trockener Substanzen.
Marke: Kimble Chase™ 60931-14
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfarbiger Deckel
- Labor-Großpackungen
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
1mL | |
1440 | |
144 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
DateigrößeVersion: 57.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas > Kapazität: 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur