Learn More
Cytiva illustra™ dNTP-Lösungen-Sets
Verwenden Sie dNTP-Sätze für optimale Leistung und Konsistenz. Cytiva Lifescience™ illustra™ Lösung dNTP-Sets sind frei von DNase-, RNase- und Nickel-Enzymaktivität.
Marke:  Cytiva 28-4065-51
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10084724
  • 291.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mehr als 99 % Triphosphat-Reinheit (durch HPLC) für optimale Leistung und Konsistenz
  • Pufferfreie und gebrauchsfertige Lösungen in verschiedenen Formaten
  • Funktionell getestet für lange PCR und Sequenzierung
Bestellinformation
Kundenspezifische Formulierung, Prüfung, Verpackung und Kennzeichnung sind lieferbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
dNTP-Set
>99%
Farblos
7
100 mM
4 x 25 μm
Funktional getestet für lange PCR und Sequenzierung, Nukleinsäureamplifikation, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • dATP, 100MMOLAR SOLN, 25 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 4 x 25
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-9.9 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 9.9% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva illustra™ dNTP-Lösungen-Sets > DNTP-Set (25 mM je A, C, G, T); 4 x 100 μmol