Learn More
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Ideales Reagenz für die Transfektion von Endothelzellen
Marke:  Invitrogen™ 18292037
2836.80 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10104432
  • 4255.00 CHF / 4 Milliliter
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: Enthält ein Fläschchen (1 ml) des Transfektionsreagenz Lipofectin.
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Transfektion von DNA, RNA und Oligonukleotiden in Säugetierzellen und von DNA in pflanzliche Protoplasten
  • In Kombination mit dem Reagenz PLUS™ eignet sich das Reagenz Lipofectin auch gut für die Transfektion von HeLa-Zellen
  • Das Lipofectin Transfektionsreagenz ist eine 1:1 (w/w) Liposomformulierung, bestehend aus dem kationischen Lipid N-[1-(2,3-Di-O-Octadecenyltrimethyammoniumpropanchlorid (DOTMA) und Dioleoylglycerophosphoethanolamin (DOPE) in membrangefiltertem Wasser
  • Nicht tierischen Ursprungs
Entdeckung & Entwicklung von Arzneimitteln, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, PCR & Echtzeit-PCR, PCR-basierte Arzneimittelentdeckungsassays, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressionsprofiling, Identifizierung & Validierung von Target & Durchlauf
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jede Einheit enthält eines oder mehrere Reagenzienfläschchen (1 ml). Bei +4°C lagern. Lipofectin™ Transfektionsreagenz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate haltbar.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Vier Fläschchen (je 1 ml) mit Lipofectin Transfektionsreagenz
Lipofectin™
4 mL
Nasseis
Etablierte Zelllinien, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Plasmid-DNA
Transfektion
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Transfektionsreagenz
Nein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2448824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292037
Chargennummer2518980 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292037
Chargennummer2532559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292037
Chargennummer2563236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292037
Chargennummer2621551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292037
Name des Produkts
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent > 4 ml