Learn More
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Ideales Reagenz für die Transfektion von Endothelzellen
1218.00 CHF - 4365.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Etablierte Zelllinien, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen |
---|---|
Format | 6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben |
Probentyp | Plasmid-DNA |
Transfection Technique | Lipid-basierte Transfektion |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion |
Includes: Enthält ein Fläschchen (1 ml) des Transfektionsreagenz Lipofectin.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10104432
|
Invitrogen™
18292037 |
4 mL |
4365.00 CHF
4 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10685773
|
Invitrogen™
18292011 |
1 ml |
1218.00 CHF
1 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Für die Transfektion von DNA, RNA und Oligonukleotiden in Säugetierzellen und von DNA in pflanzliche Protoplasten
- In Kombination mit dem Reagenz PLUS™ eignet sich das Reagenz Lipofectin auch gut für die Transfektion von HeLa-Zellen
- Das Lipofectin Transfektionsreagenz ist eine 1:1 (w/w) Liposomformulierung, bestehend aus dem kationischen Lipid N-[1-(2,3-Di-O-Octadecenyltrimethyammoniumpropanchlorid (DOTMA) und Dioleoylglycerophosphoethanolamin (DOPE) in membrangefiltertem Wasser
- Nicht tierischen Ursprungs
Entdeckung & Entwicklung von Arzneimitteln, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, PCR & Echtzeit-PCR, PCR-basierte Arzneimittelentdeckungsassays, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressionsprofiling, Identifizierung & Validierung von Target & Durchlauf
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Etablierte Zelllinien, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen | |
Plasmid-DNA | |
Transfektion | |
Lipofectin™ | |
Nein |
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Transfektionsreagenz | |
Nasseis |