Learn More
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Ideales Reagenz für die Transfektion von Endothelzellen
Marke:  Invitrogen™ 18292011
792.03 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10685773
  • 1188.00 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: Enthält ein Fläschchen (1 ml) des Transfektionsreagenz Lipofectin.
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Transfektion von DNA, RNA und Oligonukleotiden in Säugetierzellen und von DNA in pflanzliche Protoplasten
  • In Kombination mit dem Reagenz PLUS™ eignet sich das Reagenz Lipofectin auch gut für die Transfektion von HeLa-Zellen
  • Das Lipofectin Transfektionsreagenz ist eine 1:1 (w/w) Liposomformulierung, bestehend aus dem kationischen Lipid N-[1-(2,3-Di-O-Octadecenyltrimethyammoniumpropanchlorid (DOTMA) und Dioleoylglycerophosphoethanolamin (DOPE) in membrangefiltertem Wasser
  • Nicht tierischen Ursprungs
Entdeckung & Entwicklung von Arzneimitteln, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, PCR & Echtzeit-PCR, PCR-basierte Arzneimittelentdeckungsassays, Echtzeit-PCR (qPCR), Echtzeit-PCR-basiertes Genexpressionsprofiling, Identifizierung & Validierung von Target & Durchlauf
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält ein Fläschchen (1 ml) Lipofectin™ Transfektionsreagenz Bei 4 °C lagern. Nicht einfrieren.
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben
Lipid-basierte Transfektion
Ein Fläschchen (1 ml) Lipofectin Transfektionsreagenz
Lipofectin™
1 ml
Nasseis
Etablierte Zelllinien, Primärzellen, schwer transfizierbare Zellen
Plasmid-DNA
Transfektion
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Transfektionsreagenz
Nein
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCN2515140 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292011
Chargennummer2498092 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292011
Chargennummer2537421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292011
Chargennummer2697688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292011
Chargennummer2735050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number18292011
Name des Produkts
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent > 1 ml