Learn More
Invitrogen™ InsectSelect™ Glow Kit with Sf9 Cells
Mit dem pIZT/V5-His-Vektor für eine hohe Expression des Gens von Interesse
Marke: Invitrogen™ K81001
Includes: Das InsectSelect Glow Kit enthält jeweils 20 μg superhelikales, lyophilisiertes pIZT/V5-His und pIZT/V5-His/CAT, 2 μg lyophilisierte OpIE2-Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierprimer, 1 g Zeocin, Cellfectin-Reagenz, Sf9-Zellen und 1 l GIBCO Grace's Insect Media. Das pIZT/V5-His-Vektorkit enthält nur die beschriebenen Expressionsvektoren und Primer.
Beschreibung
- Der pIZT/V5-His-Vektor enthält den OpIE2-Promotor für die konstitutive Expression
- Resistenzgen Zeocin für eine schnelle Auswahl stabil transfizierter Zelllinien
- C-terminale V5-Epitop- und Polyhistidin (6xHis)-Sequenz für den Nachweis mit Anti-V5-Antikörpern und die schnelle Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz
- pIZT/V5-His exprimiert eine Fusion des grün fluoreszierenden Proteins und des Zeocin-resistenten Proteins (Zeo-GFP): Das Zeo-GFP Fusionsprotein ermöglicht die schnelle Auswahl stabil transfizierter Zelllinien mit Zeocin und überträgt einen fluoreszierenden Phänotyp, der die Identifizierung transfizierter Zellen vereinfacht
Konstitutive Proteinexpression in Insektenzellen, hohe Proteinproduktion in Insektenzellen, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
OplE2 | |
Das InsectSelect™ Glow Kit enthält jeweils 20 µg superhelikales, lyophilisiertes pIZT/V5-His und pIZT/V5-His/CAT, 2 µg lyophilisierte OpIE-Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierprimer, 1 g Zeocin, Cellfectin™ Reagenz, Sf9-Zellen und 1 l GIBCO™ Grace's Insect Media. Das pIZT/V5-His-Vektorkit enthält nur die oben beschriebenen Expressionsvektoren und Primer. Gefrorene Insektenzellen in Flüssigstickstoff lagern. Lagerung von Medium und Cellfectin™ Reagenz bei +4 °C. Lagerung aller anderen Reagenzien bei -20 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
1 kit | |
InsectSelect™ |
SF9-Zellen Glow-Kit | |
C-Terminal | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pIZ |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.