missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ pIZT/V5-His Vector Kit
Für die hohe Expression des Gens von Interesse
Marke: Invitrogen™ V801001
Includes: Das InsectSelect Glow Kit enthält jeweils 20 μg superhelikales, lyophilisiertes pIZT/V5-His und pIZT/V5-His/CAT, 2 μg lyophilisierte OpIE2 Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierprimer, 1 g Zeocin, Cellfectin Reagenz, Sf9-Zellen und 1 l GIBCO Grace's Insect Media. Das pIZT/V5-His-Vektorkit enthält nur die oben beschriebenen Expressionsvektoren und Primer.
Beschreibung
- Der OpIE2-Promotor für die konstitutive Expression
- Resistenzgen Zeocin für eine schnelle Auswahl stabil transfizierter Zelllinien
- C-terminale V5-Epitop- und Polyhistidin (6xHis)-Sequenz für den Nachweis mit Anti-V5-Antikörpern und die schnelle Aufreinigung mit Nickel-Chelatharz
- Darüber hinaus exprimiert pIZT/V5-His eine Fusion aus dem grün fluoreszierenden Protein und dem Zeocin Resistenzprotein (Zeo-GFP)
- Das Zeo-GFP Fusionsprotein ermöglicht die schnelle Auswahl stabil transfizierter Zelllinien mit Zeocin und überträgt einen fluoreszierenden Phänotyp, der die Identifizierung transfizierter Zellen vereinfacht
Konstitutive Proteinexpression in Insektenzellen, Insektenexpression, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolation und Analyse

Spezifikation
OplE2 | |
Das InsectSelect™ Glow Kit enthält jeweils 20 µg superhelikales, lyophilisiertes pIZT/V5-His und pIZT/V5-His/CAT, 2 µg lyophilisierte OpIE-Vorwärts- und Rückwärts-Sequenzierprimer, 1 g Zeocin, Cellfectin™ Reagenz, Sf9-Zellen und 1 l GIBCO™ Grace's Insect Media. Das pIZT/V5-His-Vektorkit enthält nur die oben beschriebenen Expressionsvektoren und Primer. Gefrorene Insektenzellen in Flüssigstickstoff lagern. Lagerung von Medium und Cellfectin™ Reagenz bei +4 °C. Lagerung aller anderen Reagenzien bei -20 °C. Alle Reagenzien bleiben bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. | |
His-Tag (6x), V5-Epitop-Tag | |
1 kit | |
InsectSelect™ |
Insektenzellen-Expressionsvektor | |
C-Terminal | |
Restriktionsenzym/MCS | |
pIZ |
InsectSelect Glow System with pIZT/V5-His
Version: Version H 10/20/10
DateigrößeVersion: 1,008.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Invitrogen™ pIZT/V5-His Vector Kit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur