Learn More
Cytiva illustra™ GenomiPhi V2 DNS-Amplifizierungs-Kit
Hochwirksame Genomamplifikation und effiziente Darstellung. Das Cytiva Life Sciences™ illustra™ GenomiPhi V2 DNA Amplifikationskit ermöglicht eine Genomamplifikation mit Ausbeuten von 4 bis 7 μg.
Marke:  Cytiva 25-6600-31
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10628505
  • 710.00 CHF / 100 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Probenpuffer, Reaktionspuffer, Enzymgemisch und Lambda-Kontroll-DNA (10 ng/μl)
Beschreibung
Beschreibung
  • Als Ausgangsmaterial kann aufgereinigte DNA oder nicht gereinigtes Zelllysat verwendet werden
  • Einfaches Protokoll sorgt im Allgemeinen für Ausbeuten von 4 bis 7 μg DNA und durchschnittliche Produktlängen >10 kb
  • Kürzere Arbeitsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Isolationsmethoden
  • Repräsentative Amplifikation des Gesamtgenoms
  • Das Protokoll kann automatisiert werden und weist eine hohe Reproduzierbarkeit auf
  • Hochreine DNA für Array-CGH, Hochdurchsatzgenotypisierung, DNA-Archivierung, PCR, Restriktionsenzymverdau, Hybridisierung und Klonierung
  • Beinhaltet alle Komponenten, um genomische DNA mithilfe der isothermalen Strand Displacement Amplifikation zu synthetisieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Kit bei -70 °C lagern. Das Enzymgemisch muss bei -70 °C gelagert werden, alle sonstigen Komponenten können bei -20 °C gelagert werden. Komponenten auf Eis auftauen und während der Handhabung bei 0 °C bis 4 °C halten.
Amplifikation genomischer DNA
100
> 10 kb
Das Illustra GenomiPhi V2 DNA Amplification Kit bietet eine sehr effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 4 bis 7 μg aus Mengen der DNS-Probe im Nanogramm-Bereich.
0.9 ml Probenpuffer, 0.9 ml Reaktionspuffer, 100μ l Enzym-Mix, 20μ l Kontroll-DNA (Lambda)
illustra GenomiPhi V DNS-Amplifizierungs-Kit
1,5 bis 2 h
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • GenomiPhi v2 DNA Amplification Kit, 100 reactions
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-1.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 1.5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Name des Produkts
Cytiva illustra™ GenomiPhi V2 DNS-Amplifizierungs-Kit > 100 Reaktionen