Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protein-Kinase C-Epsilon Translokations-Inhibitor-Peptid, Negativkontrolle
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66521.M^
52.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
843.98 | |
1 mg | |
Leu-Ser-Glu-Thr-Lys-Pro-Ala-Val |
-30°bis -10 °C | |
Ein codiertes Peptid mit einer identischen Aminosäure-Zusammensetzung wie das Protein Kinase C Epsilon Translocation Inhibitor Peptide. Eine zellundurchlässige Negativkontrolle für die Hemmung der PKC-Translokation. | |
Protein Kinase C-epsilon Translocation Inhibitor Peptide, Negative Control | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke