Learn More
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B Cells
Ideal zum effizienten Klonieren prokaryotischer und eukaryotischer genomischer DNA
Marke: Invitrogen™ 18290015
307.04 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: ElectroMAX DH10B-Zellen: 5 Fläschchen, je 100 μl, pUC19 DNA (10 pg/μl): 1 Fläschchen, 50 μl, S.O.C. Medium: 2 Flaschen mit jeweils 6 ml
Requires : Eine Hochspannungs-Elektroporationsvorrichtung, die Feldstärken von 16 kV/cm erzeugen kann
Beschreibung
ElectroMAX DH10B-Zellen sind elektrokompetente E. coli-Zellen mit der höchsten Transformationseffizienz von >1 x 1010 KbE/μg Plasmid-DNA. ElectroMAX DH10B-Zellen sind für Anwendungen ideal, die eine hohe Transformationseffizienz erfordern, z. B. der Aufbau einer cDNA- oder gDNA-Bibliothek.
- Hocheffiziente Transformation zur Maximierung von Klonen
- Verbesserte genetische Marker für cDNA- oder gDNA-Klonierungsfähigkeit
Höchste Transformationseffizienz
- ElectroMAX DH10B-Zellen bieten die höchstmögliche Transformationseffizienz mit >1 x 1010 Transformanten/μg Kontroll-DNA in einer 20 μl-Reaktion
- Diese hohen Transformationseffizienzen machen ElectroMAX DH10B-Zellen ideal für eine effiziente Plasmid-Rettung aus eukaryotischen Genomen
- Eignen sich auch für den Aufbau von Genbanken, für die Erstellung von cDNA-Bibliotheken mit Plasmid-abgeleiteten Vektoren sowie für Situationen, in denen die Menge der DNA begrenzt ist.
- Vielseitige Klonierungsfähigkeiten
- ElectroMAX DH10B-Zellen haben folgende Funktionen:
- Φ80lacZΔM15-Marker liefert eine α-Ergänzung des β-Galaktosidase-Gens; dies ermöglicht Blau-Weiß-Screening auf Agarplatten mit X-gal oder Bluo-gal
- Der genotypische Marker mcrA sowie die Deletion von mcrBC und mrr ermöglichen die Klonierung von DNA, die Methylcytosin und Methyladenin enthält
- endA1-Mutation ermöglicht die Erhöhung von Plasmidertrag und -menge
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Klonierung, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Kompetente Zelle | |
Ja | |
Hoher Wirkungsgrad (> 10^9 cfu⁄µg) | |
Yes (Streptomycin) | |
Ja | |
Kann für Plasmide >20 kb verwendet werden | |
Ja | |
Nein | |
Rörchen | |
5 x 100 μl |
F'-Episom fehlt | |
Ja | |
Enthält: • ElectroMAX DH10B-Zellen: 5 Fläschchen, je 100 µl • pUC19 DNA (10 pg/µl): 1 Fläschchen, 50 µl • S.O.C.-Medium: 2 Flaschen, je 6 ml Kompetente Zellen bei -80 °C lagern. pUC19-DNA bei -20 °C lagern. S.O.C.-Medium bei 4 °C oder Raumtemperatur lagern. |
|
Nicht geeignet zum Klonen instabiler DNA | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
Nicht geeignet für die Vorbereitung von nicht methylierter DNA | |
Trockeneis | |
E. coli | |
DH10B, ElectroMAX™ |