Learn More
Bel-Art™ x 1 TRAY,SPILL CONTAINMENT,LARGE W/RACK
Das große, tiefe Polypropylentablett schützt den Anwender durch Auffangen gefährlicher, versehentlich verschütteter Flüssigkeiten
Marke: Bel-Art™ F24676-0003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das mit Epoxidharz beschichtete Stützgitter fasst zahlreiche Gefäße oder Gestelle mit Reagenzgläsern
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Spezifikation
236,69 oz. | |
Polypropylen | |
Tischmodell | |
Gitter |
7 L | |
Auffangschale für verschüttete Flüssigkeiten | |
Mehrere Kolben, Becher oder ein Gestell mit Reagenzgläsern |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ x 1 TRAY,SPILL CONTAINMENT,LARGE W/RACK > 7 l Volumen; 36.5 x 30.8 x 12.1 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur