Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 15 cm
Marke: Axygen™ HGB15-30MC-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Axygen horizontale Gelbox, 15 cm | |
Mehrkanal-kompatibler Kamm | |
30 | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm > 30-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur