Learn More
Invitrogen™ DNTP-Set (100 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
Marke:  Invitrogen™ 10297117
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10656693
  • 4590.00 CHF / 4 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das 100 mM dNTP-Set besteht aus vier Desoxynukleotiden (dATP, dCTP, dGTP und dTTP), jeweils in einer Konzentration von 100 mM. Die Desoxynukleotide sind geeignet für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt:
Je 100 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Jedes dNTP wird in 2 × 1,25 ml-Fläschchen mit 250 µM dNTP in gereinigtem Wasser geliefert. Bei -30 ° bis -10 °C lagern.
Unmarkiert
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
100 mmol
Flüssig
8 × 1,25 ml
Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2483143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10297117
Chargennummer2538747 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10297117
Chargennummer2686756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number10297117
Chargennummer2795410 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number10297117
Chargennummer2857290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number10297117
Name des Produkts
Invitrogen™ DNTP-Set (100 mM) > 8 x 1,25 ml