Learn More
Thermo Scientific™ dNTP-Set, 100 mM-Lösungen
Optimieren Sie molekularbiologische Anwendungen mit diesem dNTP-Set, bestehend aus wässrigen Lösungen von dATP, dTTP, dCTP und dGTP, die in separaten Röhrchen geliefert werden.
Marke: Thermo Scientific™ R0181
133.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das dNTP-Set ist ein praktisches Set mit je 100 mM dATP, dCTP, dGTP und dTTP in wässriger Lösung, die in separaten Fläschchen geliefert werden. Die Lösungen dieser äußerst stabilen Nukleotide sind mit NaOH auf einen pH-Wert von 7,3 bis 7,5 titriert. Die Nukleotide haben eine Reinheit von mehr als 99 % und sind frei von Nuklease-Aktivitäten sowie menschlicher DNA und E. coli-DNA. Sie eignen sich für viele verschiedene Anwendungen in der Molekularbiologie.
Ein praktischer Satz von 100 mM-Lösungen, bestehend aus dATP, dTTP, dCTP und dGTP zur direkten Anwendung in der PCR, der reversen Transkription, Markierung oder anderen Anwendungen.- Stabil über mindestens 100 Einfrier- und Auftauvorgänge
- 90 % bis 95 % der dNTPs bleiben bei Raumtemperatur auch nach 7 Wochen in Triphosphat-Form erhalten
- 85 % bis 90 % der dNTPs bleiben auch nach 30 PCR-Zyklen (1 min bei 94 °C, 3 min bei 72 °C) in Triphosphat-Form erhalten
- Frei von menschlicher und E. coli-DNA
- Mehr als 99 % Reinheit bestätigt durch HPLC
- Long Range PCR (40 kb)
- cDNA-Synthese und RT-PCR
- Real-Time PCR
- Standard-PCR
- High-Fidelity-PCR
- Äußerst stabil
Empfohlen für:
Zur Verwendung in sämtlichen molekularbiologischen Anwendungen einschließlich PCR, Real-Time-PCR, High-Fidelity-PCR, lange PCR, LAMP-PCR, cDNA-Synthese, RT-PCR, RDA, MDA, DNA-Markierung und DNA-Sequenzierung.
Spezifikation
dNTP Set, 100 mM solutions (4 x 0.25 mL) Store at –20°C. |
|
Unmarkiert | |
4x 0,25 ml (4x 25 μmol 100 mM-Lösung) | |
Standard-PCR, PCR mit hoher Wiedergabetreue, Real-Time PCR (qPCR) |
Flüssig | |
> 99 % | |
Trockeneis | |
100 mM |