Learn More
Invitrogen™ DNTP-Set (100 mM)
Gebrauchsfertige Lösung
656.00 CHF - 4590.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR) |
Konzentration | 100 mmol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10656693
|
Invitrogen™
10297117 |
8 × 1,25 ml |
4590.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10083252
|
Invitrogen™
10297018 |
4 x 250 μl |
656.00 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das 100 mM dNTP-Set besteht aus vier Desoxynukleotiden (dATP, dCTP, dGTP und dTTP), jeweils in einer Konzentration von 100 mM. Die Desoxynukleotide sind geeignet für die Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in, Nick-Translation, cDNA-Synthese und TdT-Tailing-Reaktionen.
ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Coding-RNA-Forschung
Bestellinformation
Freigegeben für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Flüssig | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
100 mmol |
Unmarkiert | |
Standard-PCR, RT-PCR, Real-Time PCR (qPCR) |