Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA-Polymerase
Praktische und zuverlässige, thermostabile Heißstart-DNA-Polymerase für PCR-Anwendungen mit einer höheren Spezifität als bei der Taq DNA-Polymerase
Marke: Invitrogen™ 10966034
1026.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1069.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Jedes Packung enthält: Platinum Taq DNA-Polymerase; 10x PCR-Puffer (kein Magnesiumchlorid); 50 mM Magnesiumchlorid; KB-Extender
Beschreibung
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase is a convenient and reliable hot-start thermostable DNA polymerase for PCR that provides enhanced specificity over that of Taq DNA Polymerase. The hot start property of the enzyme is conferred by thermolabile monoclonal antibodies that render Taq DNA polymerase inactive until the initial PCR denaturation step, thus preventing the extention of nonspecifically annealed primers and improving product yield.
Verwenden Sie Platinum Taq DNA-Polymerase für die Amplifikation von DNA komplexer Genom-, Virus- und Plasmid-Templates sowie in der RT-PCR. Die “Hot-Start”-Eigenschaft des Enzympräparats entsteht durch thermolabile monoklonale Antikörper, die bewirken, dass die Taq-DNA-Polymerase so lange inaktiv bleibt, bis der erste Schritt der PCR-Denaturierung erfolgt.
- Anwenderfreundlich: Für PCR-Reaktionen bei Raumtemperatur geeignet
- Spezifität: Die “Hot-Start”-Kinetik reduziert das Entstehen unspezifischer Primer-Bindungen beim Annealing und verbessert so die Produktausbeute
- Produktgröße: Für PCR-Produkte von bis zu 10 kb verwendbar
- Flexibilität: Optionaler KB-Extender sorgt für mehr Vielseitigkeit in PCR-Assays
Einsatz der Platinum Taq-DNA-Polymerase
- Genau wie bei der Taq-DNA-Polymerase hat die Platinum Taq-DNA-Polymerase eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3'-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'→3'-Exonuklease-Aktivität (jedoch keine 3'→5'-Exonuklease-Aktivität)
- PCR-Produkte, die mit Platinum Taq-DNA-Polymerase hergestellt wurden, können ohne Protokollanpassungen in den gleichen Downstream-Prozessen verwendet werden
Amplifikation von Bisulfit-Treated DNA, Chromatin-Biologie, Chromatin Immunpräzipitation (ChIP), Fast PCR, Hot Start PCR, Methylierungsanalyse, PCR, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und nicht codierende RNA-Forschung, Routine-PCR
Bestellinformation
Versandbedingungen: Zugelassen für den Versand auf nassem oder trockenem Eis
Spezifikation
• 1x 120 µl Platinum Taq DNA-Polymerase • 3x 1,25 ml 10X-PCR-Puffer (ohne Magnesiumchlorid) • 1x 1 ml 50 mM MgCl2 • 1x 1,3 ml KB Extender In einem nicht frostfreien Tiefkühlgerät bei -10 bis -30 °C lagern. |
|
Niedrig | |
Schnell oder standardmäßig | |
DNA-Polymerase | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
1X | |
600 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Tube | |
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
5' – 3' | |
600 Reaktionen | |
Heißstart-PCR | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
5 kb oder weniger |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.