Learn More
Invitrogen™ Biotin-14-dCTP
Wird für die DNA-Biotinylierung verwendet, eine ausgezeichnete und manchmal überlegene Alternative zur herkömmlichen Radioisotopen-Markierung
Marke:  Invitrogen™ 19518018
Artikelnummer. 10022582
  • 524.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Biotin-14-dCTP wird mit 0,4 mM in 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mm EDTA geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Über Biotin-14-dCTP
Biotin-14-dCTP ist ein patentiertes dCTP-Analogon mit Biotin, das an der N4-Position der Pyrimidinbasis durch einen 14-Atom-Linker angebracht ist. Dieses Nukleotid kann effizient in DNA integriert werden, indem Nick-Translation in Gegenwart von dATP, dGTP und dTTP durchgeführt wird, wobei die DNA mit der terminalen Desoxynukleotid-Transferase oder der zufälligen Primersynthese gekennzeichnet wird. Die Menge des zur Verfügung gestellten Materials reicht für die Markierung von bis zu 50 μg DNA.
Leistungs- und Qualitätskontrolle
Die Reinheit wird durch Umkehrphasen-HPLC bewertet.
  • Komfort und Sicherheit: Die Sondenvorbereitung erzeugt keinen radioaktiven Abfall
  • Stabilität: Sonden bleiben länger aktiv als isotopisch markierte Sonden
  • Vielseitigkeit: Biotinylierte DNA kann für Immobilisierungs- und Erfassungsverfahren über Streptavidin-Bindung verwendet werden
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Markierung, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Markierte Nukleotide
Biotin-14-dCTP wird mit 0,4 mM in 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA geliefert. Bei -20 °C lagern.
Direkte Markierung
50 nmol
0,4 mM
Biotin und andere Haptene
Trockeneis
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2433940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number19518018
Chargennummer2481196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number19518018
ChargennummerCN2541170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number19518018
Chargennummer2481213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number19518018
Chargennummer2498091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number19518018
Name des Produkts
Invitrogen™ Biotin-14-dCTP > 50nmol