Learn More
Invitrogen™ Biotin-14-dATP
Ein patentiertes dATP-Analogon mit Biotin, das an der 6-Position der Purinbasis durch einen 14-Atom-Linker angebracht ist
Marke: Invitrogen™ 19524016
Includes: Biotin-14-dATP wird mit 0,4 mM in 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA geliefert.
Beschreibung
Der lange, 14-atomige Spacerarm ermöglicht die Zugänglichkeit zu Streptavidin für den empfindlichen Nachweis von Sonden-Ziel-Hybriden in In-situ- und filterbasierten Hybridisierungen. Biotin-14-dATP lässt sich durch Nick-Translation in Gegenwart von dCTP, dGTP und dTTP effizient in DNA integrieren. Biotin-14-dATP kann mit terminaler Desoxynukleotidyltransferase zum 3'-Ende der DNA hinzugefügt werden. Die gelieferte Menge ist ausreichend für die Markierung von bis zu 50 μg DNA durch Nick-Translation.
Leistungs- und Qualitätskontrolle: Die Reinheit wird durch die Umkehrphasen-HPLC-Analyse bewertet.
DNA- und RNA-Aufreinigung und -Analyse, DNA-Markierung, Nukleinsäure-Markierung und Oligo-Synthese
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
Biotin-14-dATP wird mit 0,4 mM in 100 mM Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 mM EDTA geliefert. Bei -20 °C lagern. | |
Direkte Markierung | |
Markierte Nukleotide | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Flüssig | |
Biotin und andere Haptene | |
50 nmol | |
0,4 mmol |