Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ OptiOx Sensoren für gelösten Sauerstoff
Entwickelt für raue Umgebungen. Der Mettler Toledo™ InLab OptiOx™ DO Sensor ist ein optischer Sensor für gelösten Sauerstoff mit integriertem Temperaturfühler und leicht zu ersetzenden Sensorkappen. Das robuste und benutzerfreundliche Design nutzt die RDO-Technologie und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke:  Mettler Toledo™ 51344622
1152.49 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11907811
  • 2100.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das™ optische OptiOx Messsystem bestimmt gelösten Sauerstoff basierend auf der zuverlässigen RDO-Technologie (Rugged Dissolved Oxygen). Dieses tragbare System in ergonomischem und robustem Design ist ideal für den Einsatz im Labor (z. B. bei der Qualitätsüberwachung) oder, bei Ausstattung mit einem Schutzgitter, in rauen Feldumgebungen.
  • Stabile Ergebnisse, schnelle Reaktion: OptiOx ist schnell, präzise und liefert hoch reproduzierbare Ergebnisse. Da OptiOx chemisch keinen Sauerstoff verbraucht, ist das Rühren der Probe unnötig
  • Sofort betriebsbereit: Das System benötigt vor der Messung keine Polarisationszeit und erfordert selten eine Kalibrierung
  • Einfache Handhabung, wartungsfrei: Die optische Messung erfordert keine Membranen oder Elektrolytlösungen; das gesamte System ist wasser- und staubdicht (IP 67)
  • Austauschbare Sensorkappe: Liefert zuverlässige Ergebnisse für ein ganzes Jahr. Wenn das System einen Wechsel anzeigt, entfernen Sie einfach die alte Kappe und setzen Sie eine neue ein
  • Haltbare Schutzvorrichtung: Ein Edelstahlschutz bietet optimalen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen und dient als Senkgewicht für tiefere Messstellen
  • Adapter biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB): Dieser spezielle Adapter ermöglicht eine schnelle und einfache Messung in allen gängigen BSB-Flaschen
  • Immer die richtige Temperatur: Die integrierte Temperatursonde gewährleistet die Messung mit der richtigen Temperaturkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DO-Sensor InLab OptiOx-5 m
DO (optisch)
0 bis 500 %
CE, ISO 9001-zertifiziert
16 mm
Temperaturfühler: NTC 30 kΩ
5 m
Mini-LTW (IP67)
0 bis 50 °C
Sensorsonde, Sensorkappe, BSD-Adapter, Schutzhaube, festes Kabel
65 mm (Welle)
0 bis 50 mg/l
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ OptiOx Sensoren für gelösten Sauerstoff > Kabellänge: 5 m