Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Sonde für gelösten Sauerstoff
Messung der Konzentration an gelöstem Sauerstoff ohne die Schwierigkeiten beim Wechsel der Membran mit dieser RDO™ Sonde.
Marke:  Thermo Scientific™ 087010MD
1011.25 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12053313
  • 1246.20 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Messung der Konzentration an gelöstem Sauerstoff ohne die Schwierigkeiten beim Wechsel der Membran mit der Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Sonde für gelösten Sauerstoff. Diese RDO™ (Rugged Dissolved Oxygen) Gelöstsauerstoffsonde verwendet optische Technik zur problemlosen Messung des Gelöstsauerstoffs.
Eigenschaften:
  • Einsatz modernster Lumiphor-Technik zur Messung des Gelöstsauerstoffs
  • Wartung einmal jährlich, umfasst einfaches Austauschen der Kappe
  • Sensorkabellängen von 3, 6, 10, 15 oder 30 m (10, 20, 30, 50 oder 100 ft)
  • Schutzklasse IP68, wasserfest
Im Lieferumfang enthalten:
RDO™ Sonde, optische Kappe, Sensorschutz aus Edelstahl und Kalibrierhülse
Erfordert:
Orion Star Messgerät mit RDO™ Eingang
Kompatibel mit:
087001 Optische Kappe, Ersatz
087002 RDO™ Sondenschutz aus Edelstahl, Ersatz
087003 Kalibrierhülse für RDO™ Sonden für den Außeneinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Orion RDO Gelöstsauerstoffsonde
3 m
0,0 bis 200 %
DO-Sonden 34, 35
0,00 bis 20,0 mg/l
10 ft. .
RDO Optische Sonde für gelösten Sauerstoff
Orion Star Messgerät mit RDO Eingang
RDO Gelöstsauerstoff, optisch
0 °C° bis 50 °C°
Dokumentation
Manuals
Application Notes
Brochures
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Orion™ RDO™ Sonde für gelösten Sauerstoff > Optische RDO-Sonde für gelösten Sauerstoff mit 3-m-Kabel
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.