Learn More
Flammpunkt-Standard, COC ASTM D92 (Nennwert: 262,0 °C ), Paragon Scientific™
Dies sind zertifizierte Referenzmaterialien, die durch eine methodenspezifische Multilaborstudie gemäß ASTM D92 gekennzeichnet sind. Diese Materialien eignen sich für die Überprüfung der Leistung eines Geräts und/oder Verfahrens gemäß dieser Norm.
Marke:  Paragon Scientific CRMU-COC-HIGH
Artikelnummer. 16090030
  • 572.00 CHF / 3 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziertes Referenzmaterial für jährliche Prüfungen gemäß ASTM D92.
  • Zertifiziert nach ISO17025/ISO17034 unter UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
  • Verpackt in 3 x 80 ml-Flaschen – One Shot, eine Flasche pro Test: keine Kontamination/hoher Verlust flüchtiger Bestandteile.
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Lieferung mit MSDS.
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung.
  • 12 Monate Haltbarkeit.
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
3 x 80 mL
Name des Produkts
Flammpunkt-Standard, COC ASTM D92 (Nennwert: 262,0 °C ), Paragon Scientific™ > Menge: 3 x 80 ml
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.