Learn More
Iminodibenzyl 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iminodibenzyl |
Schmelzpunkt | 105°C to 108°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 100 g |
Beilstein | 152732 |
IUPAC-Name | 6,11-Dihydro-5H-Benzo[b][1]Benzazepin |
Formelmasse | 195.27 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0434540 | Analysenzertifikat | 01/12/2022 | A19204.14,A19204.22 |
A0429623 | Analysenzertifikat | 28/11/2022 | A19204.14,A19204.22 |
10209731 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19204.14,A19204.22 |
E7426A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19204.14,A19204.22 |
10207355 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19204.14,A19204.22 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Name des Produkts
Iminodibenzyl 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur