Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98 % Artikelnummer.: 10607754
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98 %
Artikelnummer. 10607754 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10607754
Marke: Thermo Scientific Chemicals 344360010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Carbamazepin (Carbamazepen, CAS-Nr. 298-46-4) ist ein als Natriumkanalblocker fungierender aromatischer Ring aus der Klasse der Dibenzoazepine.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Carbamazepin ist ein als Natriumkanalblocker fungierender aromatischer Ring aus der Klasse der Dibenzoazepine.
  • Es ist ein trizyklischen Antidepressiva ähnlicher Wirkstoff, der die posttetanische Potenzierung reduziert.
Anwendungen
  • Carbamazepin kann als Natriumkanalblocker und Glutamat-Transporter-Agonist verwendet werden, um die neurale Aktivität zu reduzieren und hemmende Effekte im Gehirn zu erzeugen.
Carbamazepin ist nützlich für die Erforschung von Schmerzen, Epilepsie und manischer Depression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-46-4
Summenformel C15H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
MDL-Nummer MFCD00005073
InChI-Schlüssel FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, bistonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbamazepine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 189°C to 192°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 1783
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,propylene glycol,dmf,slightly soluble in ethanol,glacial acetic acid
IUPAC-Name Benzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog Number344360050,344360250,344360010
ChargennummerA0464182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog Number344360050,344360250,344360010
ChargennummerA0460312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number344360050,344360250,344360010
ChargennummerA0460028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number344360050,344360250,344360010
ChargennummerA0429098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Catalog Number344360050,344360250,344360010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Carbamazepine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Carbamazepine
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepin, 98 % >